Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes à large orifice Finntip™
Description
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Caractéristiques :
- Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
- Cône à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
- Code couleur : Blanc
- Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
Spécification
Spécification
| Description | Finntip 1000 Large, sans filtre, non stérile, en sachet |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Finntip 1000 Wide |
| Longueur (impériale) | 2,8 in |
| Longueur (métrique) | 7,2 cm |
| Format | Emballé |
| Conditionnement | 400/sachet |
| Code couleur | Blanc |
| Afficher plus |