Läs mer
DWK Life Sciences Tube à essai borosilicaté Fiolax™, avec bord ourlé
Produktkod. 10777381 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
6,5 mL
16 mL
20 mL
25 ml
35 mL
39 mL
60 mL
80 mL
110 mL
Förpackningsstorlek
100 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacité (métrique) unitSize
10777381 6,5 mL 100 pièces
10599841 80 mL 50 pièces
10058180 6 mL 100 pièces
10333751 35 mL 100 pièces
10682401 39 mL -
10091863 4 mL 100 pièces
10313561 2 mL 100 pièces
10282001 25 ml 100 pièces
10078190 16 mL 100 pièces
10333801 60 mL 50 pièces
10221961 20 mL 100 pièces
10757571 110 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10777381 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 261100803
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé
  • Versement plus facile grâce au bord ourlé
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description 0,4 à 0,5 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 6,5 mL
Matériau Fiolax
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 12 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.