Learn More
Asecos™ Unité de suppression d’incendie avec protection à cerceau ION-ULTRA-90
Code produit 31789614 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Activation automatique si un feu est détecté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
31789614 Activation automatique si un feu est détecté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31789614 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 40941
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
L’unité de suppression ION-ULTRA-90 s’active automatiquement en cas d’incendie à l’intérieur de l’armoire.
  • Pour les modèles : IO90 ULTRA
  • Pour les armoires hautes, largeur de carrosserie 1200 mm
  • Avec protège-cerceau
Spezifikation
À utiliser avec (application) Activation automatique si un feu est détecté
Comprend Garde de cerceau
Poids (impériale) 14.33 lb.
Poids (métrique) 6.5 kg
Type de produit Unité de suppression des incendies
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.