Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours
Specifications
Specifications
| Profondeur (métrique) | 29 cm |
| Longueur (métrique) | 32 cm |
| Type de produit | Kit de premiers secours |
| Couleur | Rouge |
| Comprend | 4 bandes de gaz de 3 m x 7 cm, 4 bandes extensibles de 3 m x 7 cm, 4 manchons anti-compression, 20 compresses stériles de 20 x 20, couverture de survie, doigtier, 12 épingles à nourrice, guide de premiers secours, ciseaux, 2 paires de gants en vinyle, 2 pansements compressifs stériles de 2,5 m x 10 cm, 2 pansements compressifs stériles |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 11 cm |