Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fisetin
Code produit 17231136 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17231136 1 g 1g
17241136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17231136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    130.65€ / 1g
    Économisez 30.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-48-3
Formule moléculaire C15H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Clé InChI XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,7-dihydroxy-4H-chromén-4-one
SMILES OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fisetin
Point de fusion >330.0°C
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4119
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ether, benzene
Poids de la formule 286.25
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fisetin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy4H-1-benzopyran-4-one