Learn More
Fisetin, MedChemExpress
Description
Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fisetin |
| CAS | 528-48-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H10O6 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC=C13 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.24 |
| Poids de la formule | 286.24 |
| Afficher plus |