Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage de sérum de poisson
Code produit 15311542 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
3 x 500 ml
Conditionnement:
1500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15311542 3 x 500 ml 1500mL
10782925 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15311542 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37527X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    764.00€
    527.65€ / 1500mL
    Économisez 236.35€
    30% de réduction
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific Le tampon de blocage du sérum de poisson est un sérum de saumon steelhead dans du PBS particulièrement utile comme agent de blocage en immunohistochimie (IHC) et autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères.
Thermo Scientific Le tampon bloquant de sérum de Poisson est le sérum à tête ressemble à des inulsogrammes (PBS) qui est particulièrement utile comme agent bloquant dans l’immunohistochimie (IHC) et d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères.
Les caractéristiques du tampon de blocage du sérum de poisson comprennent :
• Les protéines de poissons non mammifères —sont moins susceptibles d'avoir des interactions de liaison spécifiques avec les anticorps et autres protéines de mammifères présentes dans les méthodes typiques
• Filtré et stabilisé dans du PBS pour une compatibilité optimale —avec la plupart des systèmes d'analyse.
•Facile d'utilisation , —peut être utilisé tel quel ou dilué jusqu'à 10 fois selon les besoins.
•Flexible – peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes, notamment comme diluant pour les anticorps. Le sérum de
poisson offre plusieurs avantages par rapport aux tampons de blocage classiques. Étant donné que le saumon est phylogénétiquement éloigné des mammifères, qui sont la source d’anticorps et d’échantillons utilisée dans la plupart des expériences, ses protéines sériques sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les protéines utilisées dans les expériences. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères. Essayez-le lorsque l’utilisation de sérums plus standard entraîne la coloration du fond dans l’IHC. En outre, ce bloqueur est efficace dans divers protocoles d’imagerie cellulaire basés sur la détection de fluorescence visible et proche IR. Il a été utilisé pour diminuer le fond et augmenter les rapports signal-bruit avec des sondes fluorescentes proche infrarouge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de blocage SEA BLOCK
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Quantité 3 x 500 ml