Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Kits with Alexa Fluor™ Dyes
Description
Choose from three, single-color FISH Tag DNA kits with Alexa Fluor dye options (green, orange, or red). The FISH DNA multicolor kit contains four spectrally distinct dyes (green, orange, red, and deep-red) to allow simultaneous localization of multiple sequence-specific DNA targets in chromosomal spreads and in situ analysis of mitochondrial DNA localization and content. All kits include 16 reagents and come with a comprehensive, detailed protocol to help ensure your success.
Spécifications du kit FISH Tag™ :
Solution complète de flux de travail pour FISH.
Les kits FISH Tag™ utilisent une technologie de marquage en deux étapes : translation de coupure pour incorporer enzymatiquement un nucléotide modifié par amine (AminoAllyl dUTP) suivi d’un marquage chimique avec les colorants Alexa Fluor™. La technologie de purification des acides nucléiques Purelink™ est utilisée pour la purification rapide et efficace de la sonde marquée et le réactif anti-atténuation Gold SlowFade™ est ajouté pour préserver le signal fluorescent pendant l’imagerie.
Plus d’options pour le marquage des acides nucléiques
Pour examiner diverses options pour le marquage des acides nucléiques (y compris l’ADN et l’ARN FISH), consultez Marquage des oligonucléotides et acides nucléiques—section 8.2 du Manuel Molecular Probes™.
À des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Vert |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Kit |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Type de produit final | Probes (Labeled DNA), cDNA (Labeled) |
| Type d’échantillon | DNA, Tissue (FFPE), Tissue (CRYO), Cell Culture Cells |
| Labeling Target | DNA (General), cDNA |
| Excitation / émission | 492/520 nm |
| À utiliser avec (application) | FISH Tag, fluorescent microscopy, DNA In situ hybridization |
| Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.