Learn More
Fisher BioReagents™ Trihydrate de sel disodique d'adénosine 5'-triphosphate
Description
Sel disodique ATP
- C10H14N5O13P3Na2·3H2O ; F.W. 605,24
- N° CAS : 51963-61-2
- Coefficient d’extinction molaire (259 nm, tampon de phosphate, pH 7,0) ; > 15,000
- Solubilité (5 % dans H2O, à 25°C) : limpide et exempte de brume
- Plomb : ≤ 0,002 %
Adapté à une utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire :
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| pH | 7 |
| Poids moléculaire | 605,24 |
| Contenu et stockage | <0°C |
| Quantité | 25 g |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Biologie moléculaire |