Learn More
Solutions de gel protéique EZ-Run™, Fisher BioReagents™
Code produit 10284913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 %
15 %
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
10284913 15 % 500mL
10284673 10 % 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10284913 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP7715500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Résolution égale ou supérieure à celle des gels prémoulés à gradient
Solution prémélangée prête à l’emploi d’acrylamide, de bisacrylamide, de tampon et de SDS qui permet une résolution ultra-fine des bandes protéiques en dénaturant PAGE. Cette nouvelle formulation offre la résolution d’un gel de gradient avec moins de travail préparatif qu’un système de gel discontinu standard.
  • Une solution de gel protéique prête à utiliser EZ-Run pour 1D ou 2D PAGE— il faut seulement ajouter APS et TEMED.
  • Large gamme de séparation — de 3 à 200kDa sur le même minigel.
  • Système pour gels — pas de gel d’empilement nécessaire
  • Gel chimique breveté (en attente de brevet)
La solution EZ-Run Protein Gel est fournie avec un tampon de fonctionnement exclusif optimisé; d’autres tampons SDS-PAGE traditionnels ne doivent pas être utilisés avec la solution EZ-Run gel.
Applications :
Compatible avec les applications post-électrophorèse, telles que le transfert d’analyses Western MALDI, le séquençage des protéines. Convient à toutes les méthodes de coloration de gel couramment utilisées y compris le bleu de Coomassie™, la coloration à l’argent et les colorants fluorescents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Protein Gel Solution
Composition 15% protein gel solution
Concentration 15 %
Quantité 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 15% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.