Learn More
Fisher BioReagents™ Amorces de contrôle exACTGene™
Spécification
Spécification
| Concentration | 20 μm |
| Contenu et stockage | -20°C |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de PCR exACTGene™ Fisher BioReagents™ |
| Type de produit | Amorce de contrôle n°1 |
| Quantité | 1 kit |
| Volume | 100 μl |