Learn More
Fisher BioReagents™ Échelles d’ADN exACTGene
Code produit 10657633
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Clonage ou PCR de grande taille
Confirmation de la taille du PCR
Pour des cycles rapides, ADN de petite taille
Pour le clonage de petite et grande taille
Pour l’identification des clones
Usage général, plage de taille large
Vérification rapide du PCR ou des résultats de la digestion enzymatique
À usage général, ADN de petite taille
À usage général, longs fragments d’ADN digérés
À usage général, très grande taille
Nbre de bandes:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Nbre de bandes unitSize
10657633 Confirmation de la taille du PCR 12 1 pièce
10224973 Vérification rapide du PCR ou des résultats de la digestion enzymatique 8 1 pièce
10061413 À usage général, ADN de petite taille 10 1 pièce
10214973 Confirmation de la taille du PCR 14 1 pièce
10021463 Pour des cycles rapides, ADN de petite taille 11 1 pièce
10306943 Pour l’identification des clones 14 1 pièce
10031463 Clonage ou PCR de grande taille 10 1 pièce
10122823 Pour le clonage de petite et grande taille 16 1 pièce
10489883 À usage général, longs fragments d’ADN digérés 13 1 pièce
10699163 À usage général, très grande taille 15 1 pièce
10499883 Usage général, plage de taille large 19 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10657633 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP2571100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
  • Spécialement conçus pour fournir un ADN d’extrémité émoussée de longueur précise pour une meilleure qualité de bande que les marqueurs classiques
  • Idéal pour l’évaluation de la taille et la détermination quantitative de la masse d’ADN
  • Contiennent du colorant de charge pour réduire les étapes de pipetage et gagner du temps
  • Disposez de deux ou trois bandes de référence à haute intensité pour un meilleur dimensionnement
  • Fournis en quantité suffisante pour charger 100 bandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Forme Liquide
Formule Premixed with loading dye
À utiliser avec (application) Confirmation de la taille du PCR
Nbre de bandes 12
Quantité 100 Lanes
Conditions de stockage Stable at room temperature for two years.
Suffisant pour 100 Lanes
Type de produit Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN