Learn More
Fisher BioReagents™ Modèle d’ADN Lambda exACTGene™
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 ng/μL |
| Contenu et stockage | -20°C |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de PCR exACTGene™ Fisher BioReagents™, dépannage des paramètres de PCR |
| Type de produit | Lambda DNA Template (1ng/μL) |
| Volume | 100 μl |