Learn More
Fisher BioReagents™ Gélose LB, Miller (granulateur)
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
Marque: Fisher BioReagents™ BP9724-500
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 32 g à 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne), puis ajustez le pH à 7,2. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
- La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
- La gélose fournit un support solide pour la croissance
- Format : Poudre granulée
Specifications
| Gélose LB, Miller | |
| Pour le maintien et la propagation d’Escherichia coli dans les procédures de biologie moléculaire | |
| 500 g |
| Peptone de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, gélose 12 g/l | |
| Flacon poly |