Learn More
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Extrait de levure
Code produit 10255153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255153 100 g 100g
10225203 500 g 500g
10215203 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10255153 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP1422100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Additif pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
Partie soluble dans l’eau de levure fraîche autolysée utilisée dans les milieux de culture bactériologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Déshydraté
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu Extrait de levure
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 100 g