Learn More
Fisher BioReagents™ Milieu microbiologique Miller pour bouillon LB OptiGrow™
Description
- Stérilisé par autoclavage
- Pour un rendement élevé de culture bactérienne
- Aucune poudre ne cause de problèmes environnementaux
- Le procédé de fabrication entièrement automatique élimine toute contamination inattendue
- LB broth Milieu nutritif bactériologique standard pour la propagation d’E. coli à des fins d’entretien des souches (sous-culture), de clonage, de propagation des plasmides et d’expression des protéines
- Super Broth Développé spécifiquement pour augmenter le rendement des plasmides à nombre de copies élevé dérivés de cultures en suspension de souches d’E. coli
- Super broth Supporte des densités cellulaires plus élevées que le milieu LB, il augmente le rendement de l’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Fournis en 10 flacons d’1 litre
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon LB, Miller |
| Volume plein | 10 x 1000 mL |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 10 x 1 L |