Learn More
Fisher BioReagents™ Protéinase K (Tritirachium album / biologie moléculaire)
Code produit 10407583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407583 500 mg 500mg
10172903 50 mg 50mg
10103533 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407583 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP1700500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Protéinase K (Tritirachium album / biologie moléculaire)
  • Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de recherche et de développement uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
La protéinase K est largement utilisée dans l’isolement de l’ADN et de l’ARN des préparations cellulaires et tissulaires. Il s’agit d’une protéase à large spectre, inactivant de nombreuses enzymes, y compris les nucléases endogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN et de l’ARN des préparations cellulaires et tissulaires, inactivant de nombreuses enzymes, y compris des nucléases endogènes
Contenu et stockage -20°C
Source Tritirachium album
Quantité 500 mg
Type de produit Protéinase K
Forme Pleine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.