Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN nucléaire ou cytoplasmique SurePrep™
Code produit 10042624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 préparations
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10042624 75 préparations 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10042624 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP280550
Quantité Prix
1 286.53€ / 50 pièces
6 262.66€ / 50 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (20 ml) ; Solution de lavage (22 ml) ; Solution de liaison (25 ml) ; Solution dʼélution dʼARN (6 ml) ; Colonnes de centrifugation (50) ; Tubes de prélèvement (50) ; Tubes dʼélution (1,7 ml) (50) ; Insert de produit (1)
Méthode rapide pour l’isolement et la purification de l’ARN nucléaire et cytoplasmique à partir de cellules animales en culture et d’échantillons de tissus animaux
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 45 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules ou 15mg de tissusvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstaille
• D'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules ou 15mg de tissusvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) RT-PCR quantitative, PCR de transcription inverse, transfert de Northern, protection de la RNase, extension de l’amorce et tests de réseaux d’expression
Comprend Lysis solution 20mL, wash solution 22mL, binding solution 25mL, RNA elution solution 6mL, spin columns 50, collection tubes 50, elution tubes 1.7mL 50, product insert 1 50μg Column Binding Capacity, 600μL Max. column lo
Quantité 75 préparations
Rendement 35μg Grape leaves (50mg), 32μg plum leaves (50mg), 60μg tobacco leaves (50mg), 60μg tomato leaves (50mg)