Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de nettoyage et de concentration d’ARN SurePrep™
Description
Includes
Solution de liaison (2 x 20 ml), solution de lavage (22 ml), tampon dʼélution dʼARN (6 ml), tubes de prélèvement (50), colonnes de centrifugation (50), tubes dʼélution (1,7 ml) (50), insert de produit
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinesvolume final 20μLcapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg
• Protéinesdurée de la purification 20 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 50 g d'ARNvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps, Taille
• Maximal de l'échantillon de départ 50 g d'ARNvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
• Protéinesdurée de la purification 20 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 50 g d'ARNvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps, Taille
• Maximal de l'échantillon de départ 50 g d'ARNvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
Spécification
Spécification
| Format | Colonne de centrifugation |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, transfert Northern, protection de la RNase, extension de l’amorce et dosages de puces d’expression |
| Comprend | Binding solution 2 x 20mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, collection tubes, spin columns, elution tubes 1.7mL, product insert |
| Quantité | 50 préparations |
| Rendement | 15μg RNA HeLa cells (1 x 106 cells), 8μg DNA HeLa cells (1 x 106 cells), 150μg Protein HeLa cells (1 x 106 cells) |