Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN/ADN/protéines SurePrep™
Code produit 10562474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10562474 50 préparations 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562474 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP280250
Quantité Prix
1 239.00€ / 50 pièces
6 218.94€ / 50 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (40 ml) ; Solution de lavage dʼARN (20 ml) ; Solution dʼélution dʼARN (6 ml) ; Solution de lavage dʼADNg (15 ml) ; Tampon dʼélution dʼADNg (15 ml) ; Tampon de régénération de colonne de protéines (30 ml) ; Activation de colonne de protéines et tampon de lavage (60 ml) ; Tampon de liaison de pH-protéines (4 ml) ; Tampon dʼélution des protéines (8 ml) ; Neutralisant de protéines (2 ml) ; Colorant de charge de protéines (2 ml) ; Colonnes de centrifugation (50) ; Tubes de prélèvement (200) ; Insert de produit (1)
Méthode rapide pour l’isolement et la purification séquentiels de l’ARN total, de l’ADN génomique et des protéines à partir d’un seul échantillon de cellules animales en culture, d’échantillons de tissus, de sang, de bactéries, de levures, de champignons ou de plantes
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 30 mintaille d'ADN purifié ≥30 kbtaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109
• Bactéries ou 1 x 108 levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108 levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume
• Max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) PCR, RT-PCR, PCR de transcription inverse, transfert Northern, protection par RNase, dosages par matrice d’expression, séquençage d’ADN, transfert Southern, analyse de SNP, SDS-PAGE et transfert Western
Comprend Lysis solution 40mL, RNA wash solution 20mL, RNA elution solution 6mL, genomic DNA wash solution 15mL, genomic DNA Elution Buffer 15mL, Protein column regeneration Buffer 30mL, Protein column activation and Wash Buffer 60mL, Protein pH Binding Buffer 4mL, Protein Elution Buffer 8mL, Protein neutralizer 2mL, Protein loading dye 2mL, spin columns 50, collection tubes 200, product inserts 1
Nbre de réactions 50 Preps
Quantité 50 préparations
Rendement 15μg RNA HeLa cells (1 x 106 cells), 150μg Protein HeLa cells (1 x 106 cells)