Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN/protéines SurePrep™
Code produit 10388613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388613 50 préparations 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10388613 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP280650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (40 ml) ; Solution de lavage dʼacide nucléique (22 ml) ; Tampon dʼélution dʼacide nucléique (15 ml) ; Tampon de régénération de colonne de protéine (30 ml) ; Activation de colonne de protéines et tampon de lavage (60 ml) ; Tampon de liaison de pH-protéines (4 ml) ; Tampon dʼélution de protéine (8 ml) ; Tampon dʼincubation dʼenzymes (6 ml) ; Neutralisant de protéines (2 ml) ; Colorant de charge de protéines (2 ml) ; Colonnes de centrifugarion (50) ; Tubes de prélèvement (150) ; Insert de produit (1)
Méthode rapide pour l’isolement et la purification séquentiels de l’ARN total et des protéines à partir d’un seul échantillon à l’aide de la même colonne en moins de 20 minutes
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 30 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108
• Levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108 levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne
• 600μlconditionnement 50 preps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) ARN total et protéine purifiés à partir d’un même échantillon biologique pour des études d’expression génétique, y compris des expériences de neutralisation des gènes, des extinctions d’ARNm ou des expériences corrélées avec les niveaux d’expression d’ARN et de protéines. ARN qualifié pour une utilisation en PCR en temps réel, PCR de transcription inverse, transfert Northern, protection RNase et tests de matrice d’expression. Protéines adaptées à une utilisation dans l’analyse SDS-PAGE et les transferts Western
Comprend Lysis solution 40mL, Nucleic Acid wash solution 22mL, Nucleic Acid Elution Buffer 15mL, Protein column regeneration Buffer 30mL, Protein column activation and Wash Buffer 60mL, Protein pH Binding Buffer 4mL, Protein Elution Buffer 8mL, Enzyme incubation Buffer 6mL, Protein neutralizer 2mL, Protein loading dye 2mL, spin columns 50, collection tubes 150, product insert 1
Quantité 50 préparations