Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Small RNA Purification Kit
Description
Includes
Lysis solution (2 x 20mL), Wash solution (22mL), RNA elution buffer (6mL), Large RNA removal columns (25), Small RNA enrichment columns (25), Collection tubes (50), Elution tubes (1.7mL) (50) and Product insert
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 45 mintaille d'ARN purifié <200nt, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 5 x 108 bactéries ou 50mg de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 25
• Preps, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 5 x 108 bactéries ou 50mg de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 25 preps
• Purification 45 mintaille d'ARN purifié <200nt, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 5 x 108 bactéries ou 50mg de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 25
• Preps, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 5 x 108 bactéries ou 50mg de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 25 preps
Specifications
Specifications
| Format | Spin Column |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, northern blotting and microarray analysis |
| Comprend | Lysis solution 2 x 20mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, large RNA removal columns 25, small RNA enrichment columns 25, collection tubes 50, elution tubes 1.7mL 50 and product insert |
| Quantité | 25 préparations |
| Rendement | 15μg HeLa cells (1 x 106 cells), 50μg E. coli (1 x 109 cells) |