Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN SurePrep™ TrueTotal™
Description
Includes
Solution de lyse (40 ml), solution de lavage (22 ml), tampon dʼélution (6 ml), colonnes de micro-centrifugation (50), tubes de prélèvement (50), tubes dʼélution (1,7 ml) (50)
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 20 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108
• Levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108 levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne
• 600μlconditionnement 50 preps
• Purification 20 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 3 x 106 cellules animales ou 25mg detissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108
• Levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstissu animal ou 100 L de sang ou 1 x 109 bactéries ou 1 x 108 levures ou 50mgde champignons ou de plantes.volume max chargé sur colonne
• 600μlconditionnement 50 preps
Spécification
Spécification
| Format | Colonne de centrifugation |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR quantitative, transfert Northern, protection de la RNase et tests de réseaux d’expression |
| Comprend | Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, Elution Buffer 6mL, micro spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL |
| Quantité | 50 préparations |
| Rendement | ≈0.5μg RNA/1 x 107 cells |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)