Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN bactérien dans l’urine SurePrep™
Code produit 10582744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582744 50 préparations 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582744 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP280450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (40 ml) ; Solution de lavage (22 ml) ; Tampon dʼélution dʼARN (6 ml) ; Colonnes de centrifugation (50) ; Tubes de prélèvement (50) ; Tubes dʼélution (1,7 ml) (50) ; Insert de produit (1)
Conçu pour la préparation rapide d’ARN bactérien à partir d’échantillons d’urine d’humains ou d’animaux
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 30 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 10 à 50mL d'urinevolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 prepstaille d'ARN purifié toutes
• Tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 10 à 50mL d'urinevolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) ARN purifié adapté pour RT-PCR, PCR de transcription inverse, transfert Northern, protection de la RNase, extension de l’amorce et tests de réseaux d’expression
Comprend Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL, product insert 1
Quantité 50 préparations
Rendement ≈1μg RNA/1 x 105 cells