Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN des cellules exfoliées dans l’urine SurePrep™
Code produit 10608283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10608283 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10608283 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP280350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (40 ml) ; Solution de lavage (22 ml) ; Solution dʼélution dʼARN (6 ml) ; Colonnes de centrifugation (50) ; Tubes de prélèvement (50) ; Tubes dʼélution (1,7 ml) (50) ; Insert de produit (1)
Méthode rapide pour l’isolement et la purification de l’ARN total des cellules exfoliées et libérées dans l’urine à partir des voies urinaires
Kit de purification SurePrepméthode rapide et facile pour des purifications sur colonnesans extraction phénol-chloroformepour l'isolation d'ADN, ARN et protéinescapacité de la colonne 50 μg ARN 20 μg ADN 200 μg protéinesdurée de la
• Purification 20 mintaille d'ARN purifié toutes tailles incluant les ARNsi < 200 nucléotides, Taille maximal de l'échantillon de départ 1 à 50mL d'urine ou 1 x 106 cellulesurothéliales exfoliéesvolume max chargé sur colonne
• 600μlconditionnement 50 preps, Taille maximal de l'échantillon de départ 1 à 50mL d'urine ou 1 x 106 cellulesurothéliales exfoliéesvolume max chargé sur colonne 600μlconditionnement 50 preps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) ARN purifié à partir de cellules urinaires exfoliées pour RT-PCR, PCR de transcription inverse, transfert de Northern, protection de la RNase, extension de l’amorce et tests de réseaux d’expression
Comprend Solution de lyse 40 ml, solution de lavage 22 ml, solution d’élution d’ARN 6 ml, 50 colonnes de centrifugation, 50 tubes de prélèvement, 50 tubes d’élution de 1,7 ml, 1 notice du produit
Quantité 50 préparations