Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purification d’ARN/ADN dans l’eau SurePrep™
Code produit 10711314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 préparations
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10711314 25 préparations 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10711314 Fournisseur Fisher BioReagents™ Code fournisseur BP281425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Solution de lyse (15 ml) ; tampon d’incubation d’enzymes (4 ml) ; tampon d’élution d’acide nucléique (4 ml) ; solution de lavage d’acide nucléique (11 ml) ; colonnes de centrifugation (25) ; tubes de prélèvement (25) ; tubes d’élution, 1,7 ml (25 ) ; tubes de microbilles (25) ; colonne de filtration 0,45 μm (25)
Fournit une méthode rapide pour l’isolement et la purification simultanés de l’ARN total et de l’ADN à partir de tous les microorganismes présents dans les échantillons d’eau, y compris les bactéries, les champignons et les algues
  • Convient à une utilisation avec de petits et grands échantillons d’eau provenant de diverses sources, notamment des océans, des étangs, des sources d’eau potable et des eaux usées
  • La colonne, les composants de la solution et le protocole convivial sont optimisés pour faciliter l’isolement et la purification simultanés de l’ADN et de l’ARN
  • Toutes les espèces d’ARN sont isolées, de l’ARNm et de l’ARN ribosomique à haut poids moléculaire jusqu’au microARN et aux siARN
  • La technologie de filtration est utilisée pour le prélèvement de micro-organismes à partir d’échantillons d’eau
  • La procédure par “agitation de microbilles” permet de casser les cellules et d’obtenir une lyse efficace sans utiliser de produits chimiques
  • La même colonne de centrifugation peut être utilisée pour isoler simultanément l’ADN et l’ARN ou un acide nucléique, selon les préférences
  • Pas d’étape supplémentaire pour concentrer l’ARN et l’ADN avant l’isolement
  • Le processus de purification nécessite à peine 45 minutes
  • Aucun équipement spécial ou produit chimique dangereux n’est requis
  • L’ADN et l’ARN de haute qualité et de haute intégrité peuvent être utilisés pour de nombreuses applications en aval, notamment la PCR, la RT-PCR, la qRT-PCR et le transfert Southern et Northern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonnes de centrifugation, colonne de filtration
À utiliser avec (application) PCR, RT-PCR, QRT-PCR, transfert Southern et transfert Northern
Comprend Lysis solution 15mL, Enzyme incubation Buffer 4mL, Nucleic Acid Elution Buffer 4mL, Nucleic Acid wash solution 11mL, spin columns 25, collection tubes 25, 25 elution tubes, 1.7mL, bead tubes 25, 25 filter column, 0.45μm
Quantité 25 préparations