Learn More
Fisher Chemical™ Permount™ milieu de montage
Code produit 15832544 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
500 mL
Volume (impérial):
3,38 oz
200 ml (16,9 oz)
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Volume (impérial) Conditionnement
15832544 500 mL 200 ml (16,9 oz) 500mL
15820100 100 mL 3,38 oz 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme de communication des dangers de l’OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200).
Code produit 15832544 Fournisseur Fisher Chemical™ Code fournisseur SP15500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme de communication des dangers de l’OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200).
Pour le montage et le stockage à long terme des lames
  • Faible viscosité
  • Fournit une couche adhésive plus fine pour une meilleure qualité optique
  • Un indice de réfraction près de celui de la protéine fixe permet de garder l’image exempte d’imperfections optiques telles que les halos de diffraction
  • Convient pour le montage de lamelles couvre-objet sur des lames avec des échantillons épais ou fins
  • Ne décalera pas les couleurs des colorants biologiques
  • Ne perdra pas sa cohésion, sa qualité d’adhésif ou sa couleur avec l’âge
  • Préserve la plupart des colorants biologiques avec peu ou pas de décoloration lorsque les lames sont stockées dans l’obscurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Montage et stockage à long terme des lames
Volume (impérial) 200 ml (16,9 oz)
Type de produit Milieux de montage sur lames
Conditionnement Verre ambré
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Permount Mounting Media
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin