Learn More
Fisherbrand™ Compteur manuel
Code produit 11577483 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
9999
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11577483 9999 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11577483
Quantité Prix
1 7.89€ / 1 pièces
10 6.37€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Idéal pour des centaines d’applications de laboratoire, notamment le comptage d’échantillons de sang, la réalisation d’enquêtes, l’inventaire de laboratoire, le comptage de gouttes de liquide total, la réception d’échantillons de laboratoire et le calcul d’événements biomédicaux.
  • Facile à utiliser, enregistrement de quatre chiffres allant jusqu’à 9999
  • Numérotation instantanée et remise à zéro automatique en tournant le bouton de réinitialisation
  • Affichage de gros chiffres blancs sur fond noir
  • Joints de protection de l’écran contre la poussière, la saleté et l’humidité
  • Boîtier robuste et résistant à la finition chromée doté d’une boucle à charnière pour une préhension sûre
  • Une pression du bouton avec le doigt produit un déclic audible signalant le comptage
  • Conception unique offrant une sensation tactile uniforme à chaque comptage
  • Dimensions : 1,75 × 1,13 po (4,4 × 2,9 cm)
  • Poids : 3 oz
Spécification
Type de produit Compteur manuel
Texte affiché 9999
Quantité À l’unité
Diamètre (impériale) 1,75 po
Diamètre (métrique) 4,45cm
Largeur (impériale) 1,13 in
Largeur (métrique) 2,9cm
À utiliser avec (application) Parfaits pour les applications de laboratoire