Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice à 12 chiffres avec affichage extra-large
Code produit 11714416 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11714416 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11714416
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, panneaux solaires intégrés et pile à l’oxyde d’argent
Avec des touches extra-larges et surélevées pour un fonctionnement facile
  • Effectue toutes les opérations arithmétiques
  • Offre mémoire, pourcentage, virgule décimale flottante, rapports et totaux généraux
  • Affiche la réponse à 12 endroits avec des chiffres de 1,3 cm de haut (0,5 po)
  • Alimentée via un panneau solaire ou une pile à l’oxyde d’argent
Informations sur la commande
Dimensions : 4,5 x 2,5 x 0,62 po (L x l x H) (11,4 x 6,4 x 1,6 cm); Poids : 3 oz (85 g)
Spécification
Type de produit Boîtier à charnière, calculatrice à 12 chiffres
Type d’affichage LCD
Dimensions de l’écran 0,25 in
Clavier Touches Jumbo surélevées
Dimensions (L x l) 4,5 x 2,5 po
Hauteur (impériale) 0,62 in
Hauteur (métrique) 1,6 cm
Longueur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 11,4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,4 cm
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85 g
Alimentation électrique Panneau solaire ou pile à l’oxyde d’argent
À utiliser avec (application) Toutes les opérations arithmétiques
Comprend Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, panneaux solaires intégrés et pile à l’oxyde d’argent