Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéisateur 850, sonde de générateur
Code produit 15515829 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de fond:
Dent de scie, fenêtre large
Dents de scie
Fenêtre plate et large
Plate
Granulométrie:
Fine
Grossière
Diamètre (métrique) de la sonde:
20 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de fond Granulométrie Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
15515829 Dents de scie Fine 20 mm 1 pièce
15525829 Dent de scie, fenêtre large Grossière 20 mm 1 pièce
15535829 Plate Fine 30 mm 1 pièce
15545829 Fenêtre plate et large Grossière 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Code produit 15515829
Expédition estimée: 21-01-2027
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Includes
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Sonde de générateur en acier inox ; Accessoire pour homogénéisateur Fisher Scientific™ 850, la sonde de générateur est compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific 850.
  • Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
  • La sonde entière peut être autoclavée
  • Démontage facile pour le nettoyage
Sonde de générateur de dents de scie :
  • Ajoutez une action de coupe supplémentaire et la conception du stator permet aux échantillons fins à moyens de passer à travers les fenêtres de traitement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde
Granulométrie Fine
Plage de volume (métrique) 50 ml à 2 L
Diamètre (métrique) de la sonde 20 mm
Longueur (métrique) de sonde 195 mm
Matériau Acier inoxydable 316
Type de fond Dents de scie
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseur Fisher Scientific 850