Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées pH, jonction capillaire, corps en verre, gel liquide, rechargeables accuCap™ : sans mercure
Code produit 11560264 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11560264 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00€
    464.47€ / 1 pièces
    Économisez 183.53€
    28% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Grande jonction pour un débit accru et un minimum d’obstruction
Jonction de meilleure qualité
  • La jonction capillaire à un solo pore est environ 200 fois plus grande que les jonctions céramiques typiques
  • Il est presque impossible de l’obstruer, même dans les échantillons difficiles
  • Augmentation du débit de l’électrolyte, plus de contact entre l’échantillon et la référence, mesures rapides et stables
Meilleure conception de référence
  • Conception à jonction double pour des performances améliorées
  • La barrière de diffusion sépare le réservoir de chlorure d’argent de l’électrolyte de référence
  • Permet l’utilisation d’électrolytes sans argent, empêche la perte de chlorure d’argent due aux variations induites par la température
  • Résultat : un potentiel de référence extrêmement stable, offrant une longue durée de vie des électrodes
Très grande précision
  • Les tests réalisés à la German Federal Physical Technical Institute (Institut technique physique fédéral allemand) de Braunschweig ont déterminé que cette conception d’électrode est la plus précise pour les électrodes de laboratoire
  • Voir Traçabilité de la mesure du pH par Petra Spitzer ; ISBN 3-89429-877-4 ou SSN 0947-7063
  • Un électrolyte fluide-gel unique et accuCap une jonction offrent un débit plus rapide, un contact amélioré entre l’électrolyte et l’échantillon
  • Un temps de réponse plus rapide et des mesures très précises
  • La jonction liquide double étend la barrière de diffusion pour prolonger la durée de vie des électrodes dans les échantillons agressifs
  • Fonctionne bien également dans les liquides avec une faible concentration ionique et dans les échantillons partiellement aqueux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Types de connecteurs BNC
Jonction Double liquide
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode pH combinée
Type de solution de remplissage Gel de liquide
À utiliser avec (application) pH
À utiliser avec (équipement) pH-mètre
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 176°F
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 6.3 in
Longueur (métrique) 160 mm
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm