Learn More
Fisherbrand™ Protecteur d’ampoules d’électrode Accumet™ 12 mm Karl Fisher
Code produit 11510084 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode Accumet™ de 12 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11510084 Électrode Accumet™ de 12 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20€
    9.07€ / 1 pièces
    Économisez 3.13€
    25% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Protégez la membrane en verre fragile contre la casse
Les protecteurs glissent sur la pointe de l’électrode pour protéger l’ampoule en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrode Accumet™ de 12 mm de diamètre
Type Protecteur d’ampoule