Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure portable pH / ions / mV / température accumet™ AP125
Code produit 11540184 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11540184 Instrument de mesure uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11540184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • L’option Instrument de mesure uniquement comprend l’instrument de mesure, la batterie 9 V et le manuel.
Des mesures précises à tout moment et partout
En intérieur comme en extérieur, ces tout nouveaux instruments de mesure accumet sont flexibles et suffisamment robustes pour les applications les plus exigeantes. Des touches souples avec une préhension confortable permettent de réaliser facilement les opérations d’une main. Le design compact est suffisamment petit pour une poche de chemise tout en convenant parfaitement à n’importe quel laboratoire. 
L’instrument de mesure pour pH / mV / ISE / température AP125 présente les caractéristiques suivantes :
  • Un boîtier étanche robuste, indice IP67
  • Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair—facile à lire et à utiliser
  • Mode de concentration d’ions avec choix maximal de cinq sur 10 points d’étalonnage préprogrammés
  • pH de -2,00 à +20,00, résolution à pH de 0,001
  • 0 à ±2 000,0 mV, -5° à +100°°C
  • Résolution de pH réglable
  • Mémoire interne de 200 points de données
  • Affichage de la date / l’heure conforme aux exigences BPL
  • Affichage de la pente
  • Arrêt automatique
  • Garantie complète de trois ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Multiple
Précision (mV) 0 à ±2000 mV
Points d’étalonnage 10
Points de données 200
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, ions, mV, température, Ion, mV, Temperature
Gamme (mV) 0 mV à ±2 000 mV
Gamme (pH) 2 à 20
Résolution (pH) Réglable
Plage de températures (métrique) -5°C à +100°C
À utiliser avec (application) pH, concentration ionique, mV, température
Comprend Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel
Type de produit Instrument de mesure uniquement
Plage -2 à +20°pH
Résolution Multiple
Plage de températures (impériale) 23°F à 212°F
Garantie 3 ans