Learn More
Fisherbrand™ Kit d’instruments de mesure portable pH / ions / mV / température accumet™ AP125
Code produit 11550184 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Gamme (pH):
2 à 20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
11550184 2 à 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11550184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Le kit d’instruments de mesure comprend l’instrument de mesure, l’électrode pH/à compensation automatique de température rechargeable combinée accumet 13-620-AP50A, la solution de remplissage, la mallette de transport rigide, les flacons d’échantillon, les packs d’étalonnage de pH, la batterie 9 V et le manuel.
Des mesures précises à tout moment et partout
En intérieur comme en extérieur, ces tout nouveaux instruments de mesure accumet sont flexibles et suffisamment robustes pour les applications les plus exigeantes. Des touches souples avec une préhension confortable permettent de réaliser facilement les opérations d’une main. Le design compact est suffisamment petit pour une poche de chemise tout en convenant parfaitement à n’importe quel laboratoire. Les kits série AP100 incluent une électrode de pH / compensation automatique de la température accumet incassable qui peut être rechargée pour une réponse rapide et une plus longue durée de vie.
L’instrument de mesure pour pH / mV / ISE / température AP125 présente les caractéristiques suivantes :
  • Un boîtier étanche robuste, indice IP67
  • Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair—facile à lire et à utiliser
  • Mode de concentration d’ions avec choix maximal de cinq sur 10 points d’étalonnage préprogrammés
  • pH de -2.00 à +20.00, résolution de pH de 0.001
  • 0 à ±2000.0 mV, -5° à +100°C
  • Résolution de pH réglable
  • Mémoire interne de 200 points de données
  • Affichage de la date / l’heure conforme aux exigences BPL
  • Affichage de la pente
  • Arrêt automatique
  • Garantie complète de trois ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Multiple
Précision (mV) 0 à ±2000 mV
Points d’étalonnage 10
Points de données 200
Type d’affichage LCD
Indice IP IP 67
Measurement Modes pH, ion, mV, température, Ion, mV, Temperature
Gamme (mV) 0 mV à ± 2 000 mV
Gamme (pH) 2 à 20
Résolution (pH) Réglable
Plage de températures (métrique) -5°C à +100°C
À utiliser avec (application) pH, concentration ionique, mV, température
Comprend Instrument de mesure, électrode pH / ATC rechargeable combinée accumet 13-620-AP50A, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons d’échantillon, boîtes d’étalonnage de pH, pile de 9 V et manuel
Type de produit Kit d’instruments de mesure
Plage -2 à +20°pH
Résolution Multiple
Plage de températures (impériale) 23°F à 212°F
Garantie 3 ans
Longueur (métrique) Câble : 76 cm