Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre / TDS-mètre étanche portatif accumet™ AP75
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Meter/Probe package includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), four AAA batteries, and instruction manual.
Meter Kit includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54); four each of 447μS, 1413μS, 2764μS, and 15,000μS 20mL conductivity calibration solution pouches; sample bottle; four AAA batteries; instruction manual, and hard plastic carrying case.
Le double affichage LCD affiche la conductivité ou les TDS plus la température en °C ou °F. Vous pouvez changer de valeur en appuyant sur un bouton. Fonctionnalités avancées pour faciliter la personnalisation.
- Constante de cellule sélectionnable (0.1 cm-1, 1.0 cm-1, ou 10 cm-1)
- Plage automatique pour la conductivité sur cinq plages et les TDS sur six pour une réponse rapide
- Étalonnage jusqu’à cinq points pour les mesures de conductivité et des TDS
- Le coefficient de température réglable allant de 0 à 10 % par °C offre une compensation précise dans presque toutes les solutions
- Le point final automatique sélectionnable fige la lecture immédiatement dès que l’instrument de mesure indique une stabilisation
- La fonction de mémoire étendue enregistre et rappelle jusqu’à 50 mesures
- L’horloge en temps réel permet aux données stockées et aux données d’étalonnage d’être combinées avec la date et l’heure pour un archivage plus complet
- Fonction HOLD (Mise en attente) et arrêt automatique
Informations sur la commande
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Certifications
ISO™ 9001
Garantie
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Spécification
Spécification
| Comprend | L’ensemble instrument de mesure / sonde comprend l’instrument de mesure, une sonde de conductivité / température à corps en plastique K = 1.0 cm-1 avec câble de 3 pieds (0.9 m) de long (13-620-AP54), quatre piles AAA, manuel d’instructions |
| Précision (conductivité) | FS de ±1 % |
| À utiliser avec (application) | Conductivité, TDS, température |
| Constante de cellule | 0.1, 1.0, 10 cm-1 |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Gamme (conductivité) | 0 à 19.99 μS, 0 à 199.9 μS, 0 à 1999 μS, 0 à 19.99 mS, 0 à 199.9 mS |
| Résolution (conductivité) | 0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 ms |
| Compensation thermique | Automatique ou manuel |
| Gamme (TDS) | 0 à 9.99 ppm, 10 à 99.9 ppm, 100 à 999 ppm, 1 à 9.99 ppt, 10 à 99.9 ppt, 100 à 200 ppt |
| Résolution (TDS) | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt |
| Afficher plus |