Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre / pH-mètre étanche portatif accumet™ AP85
Code produit 11500254 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage:
5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage unitSize
11500254 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500254
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Meter/Probe package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), four AAA batteries and instruction manual.
Meter Kit package includes meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-One pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, instruction manual and hard plastic carrying case.
Résistant, étanche, antipoussière—idéal pour les applications de terrain difficiles
Mesure le pH, la conductivité et les TDS (matières dissoutes totales) ainsi que la température. Bascule entre le pH, la conductivité et les TDS par simple pression sur un bouton. L’écran LCD à double affichage affiche tous les paramètres avec la température et rappelle également les points d’étalonnage précédents.
  • Mode de configuration avancé pour la personnalisation des paramètres de l’appareil de mesure
  • Le point final automatique sélectionnable fige laes mesures immédiatement après la stabilisation
  • Le bouton HOLD (Maintien) fige les mesures
  • Diagnostic automatique : l’instrument de mesure indique quand il est prêt à fonctionner ; les messages d’erreur avertissent l’opérateur de problèmes
  • Fabricant certifié ISO™ 9001
Mode pH puissant
  • Rappelle la pente et le décalage de l’électrode de pH
  • Inclut un étalonnage à cinq points avec reconnaissance automatique des tampons
Modes conductivité et TDS
  • Rappelle et personnalise les constantes de cellule efficaces pour chaque plage
  • Plage automatique pour la conductivité sur cinq plages
  • Plage automatique pour les TDS sur six plages
  • Étalonnage à cinq points pour une précision maximale de ±1 %
Mode de température flexible
  • Sélectionnez la température en °C ou °F Réglez le coefficient entre 0 et 10 % pour une compensation précise dans presque toutes les solutions
  • Compensation manuelle ou automatique de la température
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
Garantie
accumet Three-Year Warranty. accumet AP85 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years. Call your Fisher Scientific Customer Service Representative for full details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Meter, 1.0cm-1 conductivity/temperature Plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), All-in-one pH/temperature probe (13-620-AP55), 4.00 and 7.00pH buffer solutions, 1413μS conductivity calibration solution, sample bottle, four AAA batteries, carrying case
Précision (conductivité) ±1% Full-scale
À utiliser avec (application) pH, Conductivity, TDS
Constante de cellule 1cm-1
Points d’étalonnage 5
Gamme (conductivité) 0 to 19.99 μS, 0 to 199.9 μS, 0 to 1999 μS, 0 to 19.99 mS, 0 to 199.9 mS
Résolution (conductivité) 0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 ms
Compensation thermique Automatique ou manuel
Gamme (TDS) 0 to 9.99 ppm, 10 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1 to 9.99 ppt, 10 to 99.9 ppt, 100 to 200 ppt
Résolution (TDS) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Précision (TDS) ±1% Full-scale
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 9001
Poids (impériale) 0.04 oz.
Garantie 3 ans
Résolution 0.01 pH
Modèle Meter Kit Package
Types de capteur Conductivité
Gamme de détection -2 to +16pH
Précision +0.01 pH
Longueur (métrique) 19 cm
Largeur (impériale) 3.75 in.
Largeur (métrique) 9.5 cm
Hauteur (impériale) 2.25 in.
Type de batterie 4 x AAA