Learn More
Fisherbrand™ Kit d’étalonnage de conductivité Accumet™
Code produit 11580224 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11580224 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    243.97€ / 1 pièces
    Économisez 92.03€
    27% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
  • Six résistances de précision (valeurs nominales 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 et 1 MΩ)
  • Connecteurs pour les conductimètres Accumet XL et AB
  • Boîtier rembourré en mousse
Kit de résistances de calibrage de précision pour instruments de mesure accumet et autres conductimètres
Kit de résistances de calibrage de précision pour conductimètres accumet.
  • Fourni avec un certificat de test en usine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalonnage de conductivité