Learn More
Fisherbrand™ Électrode de titration KF avec broche à double platine accumet™ - sans mercure
Code produit 11560074 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Double broche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11560074 Double broche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    304.00€ / 1 pièces
    Économisez 106.00€
    25% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Requires
Nécessite un adaptateur de prise jack à 13-640-150 broches à utiliser avec les entrées standard américaines ou un adaptateur d’entrée BNC 13-620-488 pour les entrées BNC.
Pour les titrations dead-stop (à point final) et les analyses de soufre Karl Fischer
  • Pour une utilisation avec le Fisher Scientific KF Titrimeter™, l’analyseur de soufre Fisher Scientific et les pH-mètres dotés d’une sortie polarisante KF de -10 μA
  • Couvre une plage de -5 à +100°C (23 à 212°F)
Informations sur la commande
Dimensions 5,5 po. de longueur (140 mm), 13 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Types de connecteurs Double broche
Matériau Verre
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Électrode
Type de solution de remplissage Aucun
À utiliser avec (application) Pour les titrations “dead-stop” (à point final) et les analyses de soufre Karl Fischer
Température (impériale) en fonctionnement 23° à 212°F
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 13 mm