Learn More
Fisherbrand™ Électrode de référence sans mercure avec corps en époxy accumet™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Leurs corps en époxy robuste en font un excellent choix pour les environnements exigeants
- Corps en époxy robuste pour la surveillance sur site, les mesures de terrain, les laboratoires d’enseignement et les salles de classe
- Stable avec électrodes sélectives d’ions
- Suffisamment solide pour être portée à la main, utilisation directement dans un récipient, solutions d’agitation
- Aucun ’agitateur auxiliaire requis
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | Broche |
| Jonction | Polymère poreux |
| Matériau | Époxy |
| Température (métrique) en fonctionnement | Max 80 °C |
| Type | Électrode de référence sans mercure |
| Type de solution de remplissage | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Terrain, laboratoire |
| Longueur (impériale) du câble | 30 in |
| Longueur (métrique) | 106 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Show More |