Learn More
Fisherbrand™ Sonde pH/ATC pour appareils de mesure Corning avec corps en époxy Accumet™, sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Avec connecteur BNC et connecteur ATC pour les instruments de mesure Corning
- Corps époxy pour une plus grande durabilité
- Électrode combinée de pH avec sonde ATC intégrée et connecteur de signal de température spécifiquement conçus pour une utilisation avec Corning des compteurs
- Référence Ag/AgCl à jonction unique, remplie de liquide
- Connecteur pH BNC
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Simple |
| Matériau | Époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode combinée pH / ATC |
| Type de solution de remplissage | Liquide |
| À utiliser avec (application) | ATC, pH |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Afficher plus |