Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées sélectives d’ions de détection des gaz accumet™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Pour les analyses d’ammoniac et de dioxyde de carbone ; Corps résistant aux produits chimiques ; Ensemble de membrane / bouchon collés de manière permanente—aucun assemblage difficile par l’utilisateur requis
Ensemble membrane / capuchon préassemblé, prétesté
- Garantit une excellente tension et un parfait alignement de la membrane, sans fuite
- La membrane est beaucoup moins susceptible à la détérioration due aux surfactants : utilisez-la pendant de longues périodes dans des types de solution plus variés—échantillons d’eaux usées, flux de procédés
- Une solution de remplissage non cristallisante ne ralentira pas les performances et ne provoquera pas la rupture de la membrane
- Avec 39 in (1 m) d’avance
Caractéristiques
- Corps robuste et résistant aux substances chimiques
- Ensemble membrane / capuchon collé
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteurs
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Limites de détection plus basses que les électrodes sélectives d’ions classiques
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
- Testés individuellement, sérialisés pour répondre GLP aux exigences, et soutenus par le Fisher Scientific™ personnel des applications techniques
Électrode combinée sélective d’ions pour l’ammoniac
- Détermine la concentration en ions d’ammoniac et d’ammonium dans différents échantillons
- Les applications comprennent les effluents d’eaux usées, l’eau de chaudière, les déchets industriels, les gaz de cheminées, les denrées alimentaires, les engrais
- Les mesures ne sont pas affectées par la couleur de l’échantillon, la turbidité ou les solides en suspension
- Les gaz tels que le CO2, le SO2 et le H2S n’interfèrent pas
- La méthode a ASTM une approbation EPA
Électrode combinée sélective d’ions de dioxyde de carbone
- Mesure le dioxyde de carbone, le carbonate et le bicarbonate
- Les applications incluent les boissons gazeuses, les vins, les eaux souterraines, l’eau de mer
Informations sur la commande
Bouchons pour membranes de rechange : Ammoniac, 13-620-512 ; dioxyde de carbone, 13-620-513. Solutions de remplissage : Ammoniac, ACCU-080-0500 ; dioxyde de carbone, 13-641-766.
Spécification
Spécification
| Applications | Détermine la concentration d’ions d’ammoniac et d’ammonium dans les effluents d’eaux usées, l’eau de chaudière, les déchets industriels, les gaz de cheminée, les denrées alimentaires, les engrais |
| Types de connecteurs | L’adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 |
| Diamètre (impérial) du corps | 0.5 in |
| Diamètre (métrique) du corps | 13mm |
| Type de solution de remplissage | Sans cristallisation - NH4Cl |
| Longueur (impériale) | 4.01 in |
| Longueur (métrique) | 102mm |
| Matériau | Corps en époxy |
| Plages de fonctionnement (métrique) | 0.009 à 1700 ppm |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32 °F à 122 °F |
| Afficher plus |