Learn More
Fisherbrand™ Combinaison ISE de sodium à membrane en verre Accumet™
Code produit 11580174 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11580174 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    569.49€ / 1 pièces
    Économisez 195.51€
    25% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
ISE combinée pour la détermination de la concentration ionique de sodium
Combinaison époxy-corps de sodium ISE
  • Ampoule en verre de réaction au sodium spécialement formulée
  • Mesure directe de la concentration en ions de sodium actifs
  • Demi-cellule de référence au calomel intégral avec électrolyte KCl saturé
  • Jonction en céramique poreuse
  • Corps en époxy robuste
Caractéristiques
  • Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
  • Les protections amovibles contre la rupture de l’ampoule en verre permettent un nettoyage facile
  • La fermeture pour lit fin simplifie le stockage, élimine les flacons de trempage
  • Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
  • Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
  • Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
  • Testés individuellement, sérialisés pour répondre GLP aux exigences, et soutenus par le Fisher Scientific™ personnel des applications techniques
Applications
  • Analyse du sodium dans les viandes, les poissons, les produits laitiers, les jus de fruits, l’eau de brassage, les eaux souterraines, l’eau de mer, les sols, les liquides organiques
  • Idéal pour les mesures de petits échantillons ou les tests dans de petits récipients
Taille
  • Diamètre : corps, 0,5 in (12,7 mm) ; bouchon, 0,625 in (16 mm)
  • Longueur : 4,5 in L (11,4 cm) de corps, 1 in L (2,5 cm) de casquette, 5,5 in L (14 cm) au total. Avec 30 in (76,2 cm) de plomb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Utilisé pour les tests de sodium dans les viandes, les poissons, les produits laitiers, les jus de fruits, l’eau de brasserie, l’eau souterraine, l’eau de mer, les sols, les liquides corporels
Types de connecteurs BNC
Diamètre (impérial) du corps 0,5 po
Diamètre (métrique) du corps 12,7 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 15,8 mm
Type de solution de remplissage SP138-500
Jonction Céramique poreuse
Longueur (impériale) 5,5 po
Longueur (métrique) 139,7 mm
Matériau Corps en époxy
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0 °C à 60 °C
À utiliser avec (équipement) Compteur ISE avec connexion BNC
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Type Électrode combinée sélective d’ions