Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à membrane Accumet™ pour ISE combinées de détection des gaz
Code produit 11530134 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11530134 12 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11530134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    155.91€ / 3 pièces
    Économisez 55.09€
    26% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ensemble de trois bouchons à membrane de rechange avec joints toriques.
  • Pour les ISE de construction combinée de détection du gaz d’ammoniac 13-620 -508, 13-620-509 ; ISE à détection de gaz à dioxyde de carbone 13-620-510, 13-620-511
  • Ensemble de trois bouchons à membrane de rechange
  • Avec joints toriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ISE combinées à détection de gaz ammoniac
Type Capuchon à membrane
Diamètre (métrique) 12 mm