Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité accumet™ sans mercure : deux cellules
Code produit 11590164 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm-1
10 cm-1
1 cm-1
Plages de mesure:
0.5 à 200 μS
10 à 2000 μS
1000 à 200000 μS
Matériau:
Verre
Époxy
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Plages de mesure Matériau Conditionnement
11590164 10 cm-1 1000 à 200000 μS Époxy 1 pièce
11580074 1 cm-1 10 à 2000 μS Verre 1 pièce
11590074 0,1 cm-1 0.5 à 200 μS Verre 1 pièce
11500084 10 cm-1 1000 à 200000 μS Verre 1 pièce
11510174 1 cm-1 10 à 2000 μS Époxy -
11500174 0,1 cm-1 0.5 à 200 μS Époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11590164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    317.69€ / 1 pièces
    Économisez 124.31€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Requires
Sonde ATC séparée pour les mesures à compensation de la température.
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type pour —une utilisation dans un support d’électrode standard.
  • Types à deux cellules avec corps en verre ou en époxy
  • Connecteurs à double broche
  • Constante de cellule de 0,1, 1,0 ou 10,0 cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 10 cm-1
Types de connecteurs 2 broches
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure pour paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatif AP65
Type Sonde de conductivité
Matériau Époxy
Plages de mesure 1000 à 200000 μS
Méthode de stockage Immergées dans de l’eau déionisée
Sonde Conductivité à deux cellules