Learn More
Fisherbrand™ Électrode demi-cellule à billettes d’argent sans mercure accumet™
Code produit 11550074 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Cheville
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11550074 Cheville 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    229.63€ / 1 pièces
    Économisez 80.37€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-01-2027
Requires
  • Nécessite une électrode de référence compatible ; les électrodes de référence suggérées sont 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
  • Nécessite un adaptateur de prise Jack à 13-640-150 broches à utiliser avec les entrées standard américaines ou un adaptateur d’entrée BNC 13-620-490 pour les entrées BNC.
Pour les titrations de l’argent et des halogénures
  • Demi-cellule à billette d’argent extra-large
  • Corps en verre, 14 cmL
  • Plage de température de -5° à +100 °C (+23° à +212 °F)
  • Carrosserie, diamètre de 10 mm
  • Connecteur à broche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Cheville
Matériau Verre
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Électrode demi-cellule
À utiliser avec (application) Halogénure, argent
Température (impériale) en fonctionnement 23° à 212°F
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Diamètre (impérial) du corps 0.37 in
Diamètre (métrique) du corps 10 mm