Learn More
Fisherbrand™ Électrode indicatrice rH métallique accumet™ - sans mercure
Code produit 10626201 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Cheville
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10626201 Cheville 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10626201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    245.28€ / 1 pièces
    Économisez 99.72€
    28% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Requires
Matériel nécessaire : Adaptateur de prise Jack à 13-640-150 broches pour entrées standard américaines ou adaptateur 13-620-490 d’entrée BNC pour entrées BNC
Électrode demi-cellule indicatrice en platine pour les mesures de rH et les titrations redox
  • Corps en verre et élément de platine de grande taille
  • Plage de température : -5° à +100 °C (23° à 212 °F)
  • Mesure 5,5 in en L (14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Cheville
Matériau Verre
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Électrode rH
À utiliser avec (application) rH, mesure Redox
Température (impériale) en fonctionnement 23° à 212°F
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 140 mm
Diamètre (impérial) du corps 0.39 in
Diamètre (métrique) du corps 10 mm