Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées en verre accumet™ micro et semi-micro, sans mercure
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Idéales pour les microplaques, coupelles de sérum, cuves, micro tubes à essai, tubes RMN et tubes capillaires.
Gamme de pH de zéro à 14
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Simple |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +110°C |
| Type | Electrode combinée pH-Ag/AgCl |
| Type de solution de remplissage | KCI saturée avec AgCl. KCl |
| À utiliser avec (application) | Petits échantillons |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Température (impériale) en fonctionnement | 23°F à 230°F |
| Afficher plus |