Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH / ATC accumet™ pour instruments de mesure séries AP60 et AP100, sans mercure
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Électrode combinée avec sonde à compensation automatique de la température intégrée
- Remplie de liquide
- Référence Ag/AgCl
- Jonction simple
- Connecteurs BNC / mini-jack étanches pour modèles portatifs série AP60
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 5° à 80°C
- Longueur de la sonde : 102mm
- Diamètre de la sonde : 10mm
- Longueur de câble : 76cm
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC / mini-jack ATC |
| Jonction | Simple |
| Matériau | polymère |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode combinée pH / ATC |
| Type de solution de remplissage | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure portatif accumet AP60 et AP100 |
| Comprend | Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32°F à 212°F |
| Afficher plus |