Learn More
Fisherbrand™ Sonde de pH/ATC accumet™ pour les instruments de mesure portables des séries AP80 et AP70 : sans mercure
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Rechange/accessoire pour les instruments de mesure portatifs accumet AP85, AP84, AP72, AP71
- Sonde de pH/température tout-en-un
- Élément de référence Ag/AgCl rempli de liquide
- Corps en plastique robuste
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC, ATC, ATC |
| Jonction | Simple |
| Matériau | Époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +80°C |
| Type | Électrode de titration combinée de pH / rH |
| Type de solution de remplissage | KCI saturée avec AgCl. KCl |
| À utiliser avec (application) | Température du pH tout-en-un |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre portatif Accumet AP70 |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Afficher plus |