Learn More
Fisherbrand™ Sonde Accumet™
Code produit 12860653 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instrument de mesure de paillasse multiparamètres modèle XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 et 250
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12860653 Instrument de mesure de paillasse multiparamètres modèle XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 et 250 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12860653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    128.39€ / 1 pièces
    Économisez 122.61€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Technologie simple à brancher et agiter pour les instruments de mesure accumet séries XL et AB
Technologie simple à brancher et agiter pour les instruments de mesure accumet séries XL et AB
Permet de mélanger sans que des barreaux d’agitation magnétiques ou des plaques d’agitation ne soient nécessaires.
  • Permet d’obtenir un gain d’espace appréciable.
  • Fonctionnement silencieux
  • Contrôle réglable de la vitesse
  • Aucune alimentation électrique supplémentaire requise
  • Les modèles de paillasse multi-paramètres XL peuvent accepter jusqu’à deux sondes pour l’agitation simultanée
Informations sur la commande
Compatible avec les modèles suivants : XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200. Spatules de rechange disponibles séparément ; voir la réf. 13620RP.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sonde
À utiliser avec (équipement) Instrument de mesure de paillasse multiparamètres modèle XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 et 250